missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG2-amine

Beskrivning
Pomalidomide 4'-PEG2-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG2 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Pomalidomide - linker 1
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride |
| CAS | 2245697-87-2 |
| Synonym | Pomalidomide - linker 1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C19H24N4O6.HCl |
| Formel vikt | 440.88 |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?