missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pomalidomide-(d4 major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pomalidomide-d4 |
| CAS | 1416575-78-4 |
| Molekylformel | C13H7D4N3O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione-d4, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione-d4, Actimid-d4, CC 4047-d4, IMiD 3-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)/i4D2,5D2 |
| LEDER | O=C(C(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C(C3=CC=CC(N)=C3C2=O)=O)NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.27 |
| Formel vikt | 277.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?