Läs mer
Pomalidomid, Mikromol™
Produktkod. 18013630
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18013630 250 mg
1 options
Produktkod. 18013630 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3919.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pomalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pomalidomide
CAS 19171-19-8
Analyt- eller komponentnamn Pomalidomide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
LEDER Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC-namn 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 273.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 273,075 g/mol