Läs mer
MedChemExpress Pomalidomide-PEG3-C2-NH2 TFA
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 562.49 g/mol |
| CAS | 2414913-97-4 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 5 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 30 TFA |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (177.78 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 16.67 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | Dopamine Receptor |