missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C2-NH2

Produktkod. 16471606
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471606 500 mg
16451179 1 g
16420146 2 g
16405496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471606 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY112599

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C2-NH2 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Pomalidomide based cereblon ligand and 4-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 492.52 g/mol
CAS 2225940-52-1
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 500 mg
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 8 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 22
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (101.52 mM; Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.