Läs mer
Tocris Bioscience™ Pomalidomide
Cereblon binder; also TNF-α inhibitor and antiangiogenic
Brand:  Tocris Bioscience™ 6302/50
Encompass
Produktkod. 15756399
  • Logga in för priser / 50mg
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Pomalidomide is a potent TNF-α inhibitor (IC50 = 13 nM). Also potently inhibits IL-2 (EC50 = 8 nM). Thalidomide derivative. Binds cereblon and inhibits its ubiquitination. Exhibits antiproliferative effects in a Namalwa lymphoma cell line. Antiangiogenic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
Specifikationer
Specifikationer
4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
19171-19-8
>98%