Läs mer
Pomalidomid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pomalidomide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18) |
| Formel vikt | 273.075 |