Läs mer
PONA-standarden
Produktkod. 30327848
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327848 10 x 1 ml 10ml
30323819 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30327848 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPONA10X1
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
CAS 106-98-9, 872-05-9, 112-41-4, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8
Analyt- eller komponentnamn 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
Frakt skick Room Temperature
Lösningstyp Mixture
Lösningsmedel eller matris Hydrocarbons
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 10 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Propane 0.5 wt%∣1-Pentene 2.5 wt%∣n-Butane 2.5 wt%∣1-Butene 2.7 wt%∣1-Decene 2.7 wt%∣1-Dodecene 2.7 wt%∣1-Heptene 2.7 wt%∣1-Hexene 2.7 wt%∣1-Nonene 2.7 wt%∣1-Octene 2.7 wt%∣1-Undecene 2.7 wt%∣Benzene 2.7 wt%∣Cyclohexane 2.7 wt%∣Ethanol 2.7 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2.7 wt%∣Ethylbenzene 2.7 wt%∣Ethylcyclohexane 2.7 wt%∣Methanol 2.7 wt%∣Methyl tert-butyl ether 2.7 wt%∣Methylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Butylbenzene 2.7 wt%∣n-Butylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Decane 2.7 wt%∣n-Dodecane 2.7 wt%∣n-Heptane 2.7 wt%∣n-Hexane 2.7 wt%∣n-Nonane 2.7 wt%∣n-Octane 2.7 wt%∣n-Pentane 2.7 wt%∣n-Pentylbenzene 2.7 wt%∣n-Pentylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Undecane 2.7 wt%∣Propylbenzene 2.7 wt%∣Propylcyclohexane 2.7 wt%∣tert.-Butanol 2.7 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2.7 wt%∣Cyclopentane 2.8 wt%∣Toluene 2.8 wt%