missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ponatinib Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ponatinib Hydrochloride |
| CAS | 1114544-31-8 |
| Molekylformel | C29 H27 F3 N6 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ponatinib Hydrochloride, AP 24534 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27F3N6O.ClH/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37;/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39);1H |
| LEDER | Cl.CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc4cnc5cccnn45)cc2C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.02 |
| Formel vikt | 568.197 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?