Läs mer
Ponatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ponatinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 943319-70-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H27F3N6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AP24534 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |