Läs mer
Ponazuril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ponazuril |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F3N3O6S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)30-12-4-6-13(7-5-12)31(28,29)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26) |
| Formel vikt | 457.0555 |
| Procent renhet | >95% |