Läs mer
Ponceau 4RC (E124) 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324081
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324081 1 ml
1 options
Produktkod. 30324081 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16284000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau 4RC (E124)
CAS 2611-82-7
Analyt- eller komponentnamn Ponceau 4RC (E124)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H11 N2 O10 S3 . 3 Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym GW 306684A
InChI formel InChI=1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn trisodium;7-hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 604.47
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 603.9269 g/mol