Läs mer
Ponceau S, 0,1 % v/v soln i 5 % ättiksyra
Produktkod. 15435409
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435409 1 L -
15425409 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63139.K2
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Ponceau S används för att förbereda en färg för snabb reversibel detektering av proteinband på nitrocellulosa- eller polyvinylidenfluoridmembran, såväl som på cellulosaacetatmembran. Och det används också som en snabb proteinbandsfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
MDL-nummer MFCD00003892
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym ponceau s, acid red 112, ponceau s extra, ponceau red s, unii-t1c2ugs05f, c.i. acid red 112, t1c2ugs05f, 3-hydroxy-4-2-sulfo-4-4-sulfophenylazo phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt, c.i. acid red 112, tetrasodium salt, ponceau-s
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Färg Rött
Koncentration 0,2 % v/v soln i 5 % ättiksyra
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 mg/ml). Olöslig i eter.
Formel vikt 760.56
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, PonceauS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.