Läs mer
Ponceau S, 85 %, MP Biomedicals Inc
Produktkod. 11486061 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486061 5 g 5g
11496061 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486061 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219064405
Kemiska identifierare
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Namnnotering Protein stain for electrophoresis
Analysprocentintervall ∽ 85%
Formel vikt 760.6
Kvantitet 5 g