Läs mer
Ponceau S, 85 %, MP Biomedicals Inc
Produktkod. 11496061 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496061 10 g 10g
11486061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496061 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219064410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 10g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Namnnotering Proteinfärgning för elektrofores
Analysprocentintervall ∽85%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 760.6
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ponceau S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.