Läs mer
Ponceau S, elektroforesgrad
Beskrivning
Ponceau S-färgämne används för att göra en färgning för snabb reversibel färgning av proteinband på nitrocellulosa- eller PVDF-membran (Western blots) och även för färgning av protein på cellulosaacetatmembran. Den är också lämplig för elektrofores, azofärg för reversibel proteinfärgning. Denna fläck kan också användas som en referensmarkör vid masspektrometrisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ponceau S färgämne används för att göra en färgning för snabb reversibel färgning av proteinband på nitrocellulosa- eller PVDF-membran (Western blots) och även för färgning av protein på cellulosaacetatmembran. Den är också lämplig för elektrofores, azofärg för reversibel proteinfärgning. Denna fläck kan också användas som en referensmarkör vid masspektrometrisk avbildning.
Löslighet
Lösligt i vatten (10 g/L) vid 20 °C. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ponceau S |
| Färg | Brunt till rött |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (10 g/L) vid 20 °C. Olöslig i eter. |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 760.58 |
| Kvalitet | Elektrofores |
Säkerhet och hantering
- Ponceau S, Electrophoresis Grade
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ponceau S
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.