Läs mer
Ponceau S, elektroforesgrad
Produktkod. 15493449
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493449 50 g 50g
15483449 10 g 10g
15403459 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60744.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.30 SEK
    674.65 SEK / 50g
    Save 156.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Proteinfärgning för elektrofores | CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Ponceau S-färgämne används för att göra en färgning för snabb reversibel färgning av proteinband på nitrocellulosa- eller PVDF-membran (Western blots) och även för färgning av protein på cellulosaacetatmembran. Den är också lämplig för elektrofores, azofärg för reversibel proteinfärgning. Denna fläck kan också användas som en referensmarkör vid masspektrometrisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ponceau S färgämne används för att göra en färgning för snabb reversibel färgning av proteinband på nitrocellulosa- eller PVDF-membran (Western blots) och även för färgning av protein på cellulosaacetatmembran. Den är också lämplig för elektrofores, azofärg för reversibel proteinfärgning. Denna fläck kan också användas som en referensmarkör vid masspektrometrisk avbildning.
Löslighet
Lösligt i vatten (10 g/L) vid 20 °C. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
MDL-nummer MFCD00003892
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Färg Brunt till rött
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 g/L) vid 20 °C. Olöslig i eter.
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 760.58
Kvalitet Elektrofores
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.