Läs mer
Ponceau S, Fisher BioReagents
Produktkod. 10776454
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776454 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10776454 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP10310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ponceau S is commonly used for staining serum and plasma proteins on nitrocellulose and cellulose acetate membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
CAS 6226-79-5
Extinktionskoefficient 350g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 760.552
PubChem CID 11320219
Lambda Max 512 to 516nm
Formel vikt 760.57
Förlust vid torkning Report %
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Färgindex nr. 27195
Färg Brown/Red
pH 9.0
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ponceau S
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.