Läs mer
Ponceau S, MP Biomedicals
Produktkod. 11447192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447192 100 g 100g
11427192 10 g 10g
11437192 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447192 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215194280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2477.08 SEK / 100g
    Save 127.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfo- phenylazo)phenylazo]-2, 7- naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Analysprocentintervall ∽75%
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 760.6