Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, ren
Produktkod. 10454915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10454915 10 g 10g
10174030 25 g 25g
10397670 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10454915 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 161470100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 SEK
    556.65 SEK / 10g
    Save 78.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760,552 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6226-79-5
Molekylformel C22H12N4Na4O13S4
Molekylvikt (g/mol) 760.552
MDL-nummer MFCD00003892
InChI-nyckel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
IUPAC-namn tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ponceau S
Färginnehåll 70% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Färg Bordeaux till Brun/Röd
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L. Andra lösligheter: olösliga i eter
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 760.54
Kvalitet Ren
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Solubility    •To pass testE1%1cm    •≥350L g−1cm−1Lambda Max. (λ)    •514nm±2nm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ponceau S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.