Läs mer
Thermo Scientific™ Ponceau S färgningslösning
Produktkod. 17641536 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
3 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17641536 1000 ml 1000ml
17435103 500 ml -
30088667 3 x 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17641536 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A40000278
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot.
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Funktioner inkluderar:
• En oförstörande, reversibel metod för att färga och detektera proteiner på nitrocellulosa och PVDF-membran
• Minimal ospecifik interaktion med membranytan; ger en pålitlig metod för visualisering av proteinöverföring till ett membran
• Enkelt och snabbt färgningsprotokoll som resulterar i rödrosa band som lätt kan fotograferas
• Vänds lätt på mindre än fem minuter
• Efterföljande western blot-detektion opåverkad eftersom färgen inte förändrar det membranbundna proteinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Formulering 0,1 % (vikt/volym) i 5 % ättiksyra
För användning med (applikation) Western Blotting
Kvantitet 1000 ml
Produkttyp Ponceau S färgningslösning