Läs mer
Thermo Scientific™ Ponceau S färgningslösning
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
3 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Beskrivning
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Funktioner inkluderar:
• En oförstörande, reversibel metod för att färga och detektera proteiner på nitrocellulosa och PVDF-membran
• Minimal ospecifik interaktion med membranytan; ger en pålitlig metod för visualisering av proteinöverföring till ett membran
• Enkelt och snabbt färgningsprotokoll som resulterar i rödrosa band som lätt kan fotograferas
• Vänds lätt på mindre än fem minuter
• Efterföljande western blot-detektion opåverkad eftersom färgen inte förändrar det membranbundna proteinet
Funktioner inkluderar:
• En oförstörande, reversibel metod för att färga och detektera proteiner på nitrocellulosa och PVDF-membran
• Minimal ospecifik interaktion med membranytan; ger en pålitlig metod för visualisering av proteinöverföring till ett membran
• Enkelt och snabbt färgningsprotokoll som resulterar i rödrosa band som lätt kan fotograferas
• Vänds lätt på mindre än fem minuter
• Efterföljande western blot-detektion opåverkad eftersom färgen inte förändrar det membranbundna proteinet
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produkttyp | Ponceau S Staining Solution |
| Formulering | 0,1 % (vikt/volym) i 5 % ättiksyra |
| För användning med (applikation) | Western Blotting |
| Kvantitet | 3 x 1000 ml |