Läs mer
Thermo Scientific™ Ponceau S färgningslösning
Produktkod. p-9582005
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 17435103
Brand: Thermo Scientific™ A40000279
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot.
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Ponceaus S Staining Solution är en färdig membranfärgning för att utvärdera överföringseffektiviteten hos en western blot. Denna färg är kompatibel med nitrocellulosa och PVDF-membran. Ponceau S-färgning är reversibel och kan tas bort med en kort inkubation i 0,1 % NaOH.
Funktioner inkluderar:
• En oförstörande, reversibel metod för att färga och detektera proteiner på nitrocellulosa och PVDF-membran
• Minimal ospecifik interaktion med membranytan; ger en pålitlig metod för visualisering av proteinöverföring till ett membran
• Enkelt och snabbt färgningsprotokoll som resulterar i rödrosa band som lätt kan fotograferas
• Vänds lätt på mindre än fem minuter
• Efterföljande western blot-detektion opåverkad eftersom färgen inte förändrar det membranbundna proteinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp Ponceau S Staining Solution
Form Vätska
Formulering 0,1 % (vikt/volym) i 5 % ättiksyra
För användning med (applikation) Western Blotting
Kvantitet 500 mL