Läs mer
Pongamol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pongamol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 294.0829 |