missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pontacyl Carmine 2b (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pontacyl Carmine 2b (Technical Grade) |
| CAS | 6625-46-3 |
| Molekylformel | C19H15N3Na2O9S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenyl)diazenyl]-2,7-Naphthalenedisulfonic acid sodium salt, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-2,7-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt, C.I. Acid Violet 12, disodium salt, Acid Brilliant Red 2B, Acid Red 10B, Acid Red R, Acid Violet 12, Amido Brilliant Red BBA, Amido Naphthol Red 2B, Amido Naphthol Red A2B, Azo Brilliant Rhodine 4B, C.I. 18075, C.I. Acid Violet 12, Cetil Light Red BB, Colocid Red 4B, Concorde Acid Carmine 4BA, Concorde Leather Red NBL, Covanyl Rose 3B, Eniacid Light Red A 2B, Fabracid Carmine S 4B, Fenazo Red XB, Kiton Brilliant Carmine 2B, NSC 47711, Naphthazine Rose 3B, Simacid Red 24908, Triacid Brilliant Red 2B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17N3O9S2.2Na/c1-10(23)20-14-9-12(32(25,26)27)7-11-8-16(33(28,29)30)18(19(24)17(11)14)22-21-13-5-3-4-6-15(13)31-2;;/h3-9,24H,1-2H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].COc1ccccc1N=Nc2c(O)c3c(NC(=O)C)cc(cc3cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;5-acetamido-4-hydroxy-3-[(E)-(2-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.44 |
| Formel vikt | 539.0045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?