Läs mer
Pontacyl Carmine 2b (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30327347
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30327347 500 mg
1 options
Produktkod. 30327347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA521128500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pontacyl Carmine 2b (Technical Grade)
CAS 6625-46-3
Molekylformel C19H15N3Na2O9S2
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[2-(2-methoxyphenyl)diazenyl]-2,7-Naphthalenedisulfonic acid sodium salt, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-2,7-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt, C.I. Acid Violet 12, disodium salt, Acid Brilliant Red 2B, Acid Red 10B, Acid Red R, Acid Violet 12, Amido Brilliant Red BBA, Amido Naphthol Red 2B, Amido Naphthol Red A2B, Azo Brilliant Rhodine 4B, C.I. 18075, C.I. Acid Violet 12, Cetil Light Red BB, Colocid Red 4B, Concorde Acid Carmine 4BA, Concorde Leather Red NBL, Covanyl Rose 3B, Eniacid Light Red A 2B, Fabracid Carmine S 4B, Fenazo Red XB, Kiton Brilliant Carmine 2B, NSC 47711, Naphthazine Rose 3B, Simacid Red 24908, Triacid Brilliant Red 2B
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O9S2.2Na/c1-10(23)20-14-9-12(32(25,26)27)7-11-8-16(33(28,29)30)18(19(24)17(11)14)22-21-13-5-3-4-6-15(13)31-2;;/h3-9,24H,1-2H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].COc1ccccc1N=Nc2c(O)c3c(NC(=O)C)cc(cc3cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium;5-acetamido-4-hydroxy-3-[(E)-(2-methoxyphenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 539.44
Formel vikt 539.0045
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.