Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pontamine Blue 5BX |
| CAS | 2429-74-5 |
| Molekylformel | C34H24N6Na4O16S4 |
| MDL-nummer | MFCD00036441 |
| InChI-nyckel | JDCJCNVYTGPGAN-ARWFNKCKSA-J |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(OC)=C1 |
| IUPAC-namn | tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaftalen-2-yliden]hydrazin-1- yl}-3,3'-dimetoxi-[1,1'-bifenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 992.79 |
| PubChem CID | 6321380 |
| Kvantitet | 10 g |