Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pontamine Sky Blue 6BX |
| CAS | 2610-10-8 |
| Molekylformel | C45H26N10Na6O21S6 |
| InChI-nyckel | LDCKXVAPQFUIOI-ZFLDVXHKSA-H |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C(=CC4=C(C3=O)C=CC(=C4)NC(=O)NC5=CC6=C(C=C5)C(=O)C(=NNC7=C(C=C(C=C7)N=NC8=CC=C(C=C8)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C(=C6)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | hexanatrium;4-oxo-7-[[5-oxo-7-sulfonato-6-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftal en-2-yl]karbamoylamino]-3-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)diazenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1373.05 |
| PubChem CID | 57369623 |
| Kvantitet | 10 g |