Läs mer
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, för 3500/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 15829876 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15829876 96 Samples Varje
16376502 96 Samples Paket med 96
16385312 384 Samples -
15869826 384 Samples Varje
16345312 960 Samples -
15839826 960 Samples -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15829876 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
The pouch contains 384 samples of the polymer
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar. De POP-4 separationsmatrisen är optimerad för HID/kriminaltekniska tillämpningar.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar, POP-4 separationsmatrisen är optimerad för HID/kriminaltekniska tillämpningar. POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar med flera provstorleksformat. De POP-4 separationsmatrisen är optimerad för HID/kriminaltekniska tillämpningar.
Lätt att använda: Förberedd och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer tillförlitlighet och konsistens
Inkludera etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): lätt att spåra viktig information som del-/lotnummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
Robust formulering: formulerad för tillämpningar för sekvensering och fragmentanalys
Påfyllningsbar: tillåt kapillärer att användas flera gånger.
Reproducerbara resultat
POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
Många val
POP-7 polymerer är mycket mångsidiga och designade för ett brett spektrum av kortläsnings- till långläsningssekvenseringstillämpningar såväl som fragmentanalys. POP-4 polymerer är designade speciellt för HID/Forensic applikationer, medan POP-6 polymerer är valet för vissa sekvenseringstillämpningar (och fragmentanalys).
För delvis använda påsar som behöver förvaras rekommenderas ett lock (4412619) som ansluts till påsens passningsöppning.
Beställningsinfo
96 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 96 Samples
För användning med (applikation) Människoidentifikation
Produktlinje POP-4