Läs mer
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, för 3500/SeqStudio™ Böja
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
The pouch contains 384 samples of the polymer
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar, POP-4 separationsmatrisen är optimerad för HID/kriminaltekniska tillämpningar. POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar med flera provstorleksformat. De POP-4 separationsmatrisen är optimerad för HID/kriminaltekniska tillämpningar.
•Lätt att använda: Förberedd och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer tillförlitlighet och konsistens
•Inkludera etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): lätt att spåra viktig information som del-/lotnummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
•Robust formulering: formulerad för tillämpningar för sekvensering och fragmentanalys
•Påfyllningsbar: tillåt kapillärer att användas flera gånger.
Reproducerbara resultat
POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
Många val
POP-7 polymerer är mycket mångsidiga och designade för ett brett spektrum av kortläsnings- till långläsningssekvenseringstillämpningar såväl som fragmentanalys. POP-4 polymerer är designade speciellt för HID/Forensic applikationer, medan POP-6 polymerer är valet för vissa sekvenseringstillämpningar (och fragmentanalys).
För delvis använda påsar som behöver förvaras rekommenderas ett lock (4412619) som ansluts till påsens passningsöppning.
Beställningsinfo
96 prover
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 96 Samples |
| För användning med (applikation) | Människoidentifikation |
| Produktlinje | POP-4 |