Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer, för 3500/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 15829722 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829722 384 Samples Varje
15849876 96 Samples Varje
15859826 960 Samples Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15829722 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4393708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 SEK
    2090.65 SEK / Paket med 1
    Save 624.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Påsen innehåller 384 prover av polymeren. Förvara påsen vid 2 till 8 °C tills den ska användas. Se utgångsdatumet på etiketten. Observera att utgångna påsar inte kan användas på instrumentet.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar. De POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar, POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys. POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar med flera provstorleksformat. De POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys.
•Lätt att använda: förformulerad och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer tillförlitlighet och konsistens
•Inkludera etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): lätt att spåra viktig information som ⁄partinummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
•Robust formulering: formulerad för tillämpningar för sekvensering och fragmentanalys
•Påfyllningsbar: gör att kapillärer kan användas flera
gånger. Reproducerbara resultat
POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
Många val
POP-7 polymerer är mycket mångsidiga och designade för ett brett spektrum av kortläsnings- till långläsningssekvenseringstillämpningar såväl som fragmentanalys. POP-4 polymerer är designade speciellt ⁄för HID Forensic applikationer, medan POP-6 polymerer är valet för vissa sekvenseringstillämpningar (och fragmentanalys).
För delvis använda påsar som behöver förvaras rekommenderas ett lock (4412619) som ansluts till påsens passningsöppning.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 384 Samples
För användning med (applikation) Långläst sekvensering, kortläsningssekvensering, fragmentanalys (denaturering)
Produktlinje POP-7