Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer, för 3500/SeqStudio™ Böja
Product Code. p-7138594 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Kvantitet:
384 Samples
96 Samples
960 Samples
Unit Size:
Varje
Product Code. 15849876
Brand: Applied Biosystems™ A26073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes
Påsen innehåller 96 prover av polymeren. Förvara påsen vid 2 till 8 °C tills den ska användas. Se utgångsdatumet på etiketten. Observera att utgångna påsar inte kan användas på instrumentet.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar. De POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar, POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys. POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
POP-4, POP-6 , och POP-7 erbjuds bekvämt i lättanvända påsförpackningar med flera provstorleksformat. De POP-7 separationsmatrisen är optimerad för kort- till långläst sekvensering och fragmentanalys.
Lätt att använda: förformulerad och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer tillförlitlighet och konsistens
Inkludera etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): lätt att spåra viktig information som ⁄partinummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
Robust formulering: formulerad för tillämpningar för sekvensering och fragmentanalys
Påfyllningsbar: gör att kapillärer kan användas flera
gånger. Reproducerbara resultat
POP-polymerer belägger kapillärväggen dynamiskt för att kontrollera elektroosmotiskt flöde. Deras bestämda kvalitet och enhetliga konsistens eliminerar gissningar och hjälper till att säkerställa reproducerbarhet. POP-polymerer är specifikt formulerade för att separera DNA-fragment av ett känt storleksintervall vid en önskad upplösning och körtid.
Många val
POP-7 polymerer är mycket mångsidiga och designade för ett brett spektrum av kortläsnings- till långläsningssekvenseringstillämpningar såväl som fragmentanalys. POP-4 polymerer är designade speciellt ⁄för HID Forensic applikationer, medan POP-6 polymerer är valet för vissa sekvenseringstillämpningar (och fragmentanalys).
För delvis använda påsar som behöver förvaras rekommenderas ett lock (4412619) som ansluts till påsens passningsöppning.
Order Info
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 96 Samples
För användning med (applikation) Långläst sekvensering, kortläsningssekvensering, fragmentanalys (denaturering)
Produktlinje POP-7