Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för analys av proteinkvalitet
Produktkod. 15859876 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
384 prover
960 prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15859876
Brand: Applied Biosystems™ A30936
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Radio frequency identification (RFID) label.
Detta är en påse av POP-7 polymer för proteinkvalitetsanalys på 3500/3500xL genetiska analysatorer. De POP-7 Separationsmatrisen är validerad för analys av proteinkvalitet och erbjuds i lättanvända påsförpackningar och format med 960 prov (max) eller 384 prov (maximal).
  • Lätt att använda: Förberedd och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan säkerställer tillförlitlighet och konsistens
  • Robust formulering: Formulerad för biomolekylär analysapplikationer
  • Påfyllningsbar: Gör att kapillärerna kan användas flera gånger
  • Inkluderar etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): Spåra enkelt viktig information som del-/lotnummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Beskrivning POP-7™ Polymer för 3500xL genetisk analysator
För användning med (utrustning) 3500xL genetisk analysator för analys av proteinkvalitet
För användning med (applikation) Glykananalys, Proteinkvalitetsanalys
Antal prover 384
Produktlinje POP-7
Produkttyp Polymer
Kvantitet 384 prover
Frakt skick Våt is
Endast för användning inom forskning