Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för analys av proteinkvalitet
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
384 prover
960 prover
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Radio frequency identification (RFID) label.
- Lätt att använda: Förberedd och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan säkerställer tillförlitlighet och konsistens
- Robust formulering: Formulerad för biomolekylär analysapplikationer
- Påfyllningsbar: Gör att kapillärerna kan användas flera gånger
- Inkluderar etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID): Spåra enkelt viktig information som del-/lotnummer, återstående prover och utgångsdatum (visas på programvarans instrumentpanel)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. |
| Beskrivning | POP-7™ Polymer för 3500xL genetisk analysator |
| För användning med (utrustning) | 3500xL genetisk analysator för analys av proteinkvalitet |
| För användning med (applikation) | Glykananalys, Proteinkvalitetsanalys |
| Antal prover | 960 |
| Produktlinje | POP-7 |
| Produkttyp | Polymer |
| Kvantitet | 960 prover |
| Frakt skick | Våt is |
Endast för användning inom forskning