Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Produktkod. 15781816 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15781816 5 x 28 ml Paket med 5
15829816 1 x 28 ml Varje
16375302 1 x 28 ml -
15919182 5 x 28 ml Paket med 5
15839816 10 x 28 ml Varje
15869776 30 x 28 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15781816 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4335615
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Varje flaska innehåller tillräckligt med polymer för 960 prover
POP-7™ Polymer är en separationsmatris för DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl. POP-7™ Polymer är anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
  • En separationsmatris för DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl
  • Anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
  • Förberedd för att spara tid och reproducerbarhet genom att säkerställa konsekvent formulering
  • Designad för att tillåta kapillärer att användas flera gånger för sekvensering och fragmentanalysapplikationer
  • Ej lämplig att använda med ABI PRISM™ , 310 och 3100-serierna genetiska analysatorer eftersom det orsakar sprutfel och för tidig array-nedbrytning
  • Räcker för 8 000 till 12 000 prover
Använd med
  • 3730/3730 xl Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm
  • 3730 Running Buffer, 10X
  • BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
  • BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
  • Hi-Di™ Formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Noggrannhet 98,5 % upp till 900 baser (för 50 cm kapillär), 98,5 % upp till 700 baser (för 36 cm kapillär)
Innehåll och lagring En flaska. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
För användning med (utrustning) 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator
För användning med (applikation) Standardsekvensering, fragmentanalys (denaturering)
Om instrumentets livslängd Stabilitet på instrument 7 dagar, upp till 12 000 prover/28 ml
Produktlinje POP-7
Produkttyp Polymer
Kvantitet 5 x 28 ml
Testtid 1 timme för 36 cm kapillär (standardföljd), 2 timmar för 50 cm kapillär (långläst följd)
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.