Läs mer
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer för 3730/3730 xl DNA-analysatorer
Produktkod. 15829816 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829816 1 x 28 ml Varje
16375302 1 x 28 ml -
15781816 5 x 28 ml Paket med 5
15919182 5 x 28 ml Paket med 5
15839816 10 x 28 ml Varje
15869776 30 x 28 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15829816 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4363929
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
POP-7™ Polymer är en separationsmatris för DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl. POP-7™ Polymer är anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
  • En separationsmatris för DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl
  • Anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
  • Förberedd för att spara tid och reproducerbarhet genom att säkerställa konsekvent formulering
  • Designad för att tillåta kapillärer att användas flera gånger för sekvensering och fragmentanalysapplikationer
  • Ej lämplig att använda med ABI PRISM™ , 310 och 3100-serierna genetiska analysatorer eftersom det orsakar sprutfel och för tidig array-nedbrytning
  • Räcker för 8 000 till 12 000 prover
Använd med
  • 3730/3730 xl Genetic Analyzer Capillary Array, 50 cm
  • 3730 Running Buffer, 10X
  • BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
  • BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
  • Hi-Di™ Formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 98,5 % upp till 900 baser (för 50 cm kapillär), 98,5 % upp till 700 baser (för 36 cm kapillär)
Innehåll och lagring Kyl i 2 °C till 8 °C.
För användning med (utrustning) 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator
För användning med (applikation) Standardsekvensering, fragmentanalys (denaturering)
Om instrumentets livslängd Stabilitet på instrument 7 dagar, tillräckligt för 8 000 till 12 000 prover
Produktlinje POP-7
Produkttyp Polymer
Kvantitet 1 x 28 ml
Testtid 1 timme för 36 cm kapillär (standardföljd), 2 timmar för 50 cm kapillär (långläst följd)