missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

POP1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Produktkod. 30764719 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30764719 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30764719 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346935B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

POP1 Polyclonal antibody specifically detects POP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen POP1
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias EC 3.1.26.5, hPOP1, KIAA0061, MGC17365, processing of precursor 1, ribonuclease P/MRP subunit (S. cerevisiae), processing of precursors 1, ribonucleases P/MRP protein subunit POP1
Värd art Rabbit
Immunogen processing of precursor 1, ribonuclease P/MRP subunit. (Uniprot# Q99575)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Endocrinology, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10940
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.