Läs mer
POPE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | POPE |
| CAS | 26662-94-2 |
| Molekylformel | C39H76NO8P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylethanolamine, L-alpha-1-Palmitoyl-2-oleoylglycerophosphoethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-azaniumylethyl [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 718 |
| Formel vikt | 717.5309 |