Läs mer
POPSO, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15472919
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472919 250 mL 250ml
15462919 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60085.AK
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-07-9
Molekylformel C10H20N2Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 406.376
MDL-nummer MFCD00070005
InChI-nyckel XMRCLLXGMGEVHS-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 53393457
IUPAC-namn dinatrium;2-hydroxi-3-[4-(2-hydroxi-3-sulfonatopropyl)piperazin-1-yl]propan-1-sulfonat
LEDER C1CN(CCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O)CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material POPSO buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL