Läs mer
Melford POPSO
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 68189-43-5
Molekylformel:C10H22N2O8S2
Molekylvikt: 362,4Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | POPSO |
| CAS | 68189-43-5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C10H22N2O8S2 |