Beskrivning
- De OptiCHO™ Express Kit är designat för effektiv tillväxt och transfektion av dihydrofolatreduktas-deficient (DHFR) kinesisk hamsteräggstock (CHO ) DG44-celler i suspensionskultur.
- Satsen tillhandahåller ett komplett arbetsflödesprotokoll samt de nödvändiga komponenterna för effektiv transfektion av DHFR DG44-celler i en serumfri miljö och efterföljande stabil cellinjeutveckling, inklusive:
- pOptiVEC™-TOPO™ vektor - en bicistronisk kloningsvektor innehållande en DHFR-gen för stabil cellinjeutveckling i CHO-DG44-celler (Figur 1); vektorn är TOPO™ anpassat och möjliggör kloning av en PCR-produkt som innehåller din gen av intresse med> 85% effektivitet
- FreeStyle™ MAX Transfection Reagent - ett transfektionsreagens utan djurursprung som erbjuder hög transfektionseffektivitet och konsekventa resultat
- CD OptiCHO™ Medium - ett kemiskt definierat, proteinfritt medium (utan hypoxantin eller tymidin) specifikt designat för suspensionscellkultur med hög densitet av rekombinanta CHO-DG44-celler och utsöndrat proteinutbyte
- CD DG44 Medium - ett kemiskt definierat, proteinfritt medium kompletterat med hypoxantin och tymidin för att stödja optimal tillväxt av DG44-celler i suspensionskultur
- DG44-celler - föranpassade till CD DG44-medium och selekterade för överlägsen celltillväxt och transfektionseffektivitet
- Dessutom OptiCHO™ Express Kit tillhandahåller GIBCO™ OptiPRO™ SFM för förbättrad DNA-lipidkomplexbildning, L-glutamin (tillhandahålls separat för ökad mediastabilitet), och Pluronic™ F-68 för att kontrollera skjuvkrafter i suspensionskulturer.
- Förvaring: Butik Pluronic™ F-68 vid 15 °C till 30 °C. Lagra CD DG44 Medium, OptiPRO™ SFM, CD OptiCHO™ Medium, och FreeStyle™ MAX Transfektionsreagens vid 2 °C till 8 °C i mörker. Förvara L-glutamin, pOptiVEC™-TOPO™ vektor, CMV Forward Sequencing Primer och EMCV IRES Reverse Sequencing Primer vid -5 °C till -20 °C. Store One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler vid -80 °C. Förvara DG44-celler i flytande kväve.
Specifikationer
Specifikationer
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Kloning |
| Nyckelfunktioner | Proteinproduktion, stabil cellinjeutveckling |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | CMV |
| Protein Tag | Otaggad |
| Visa mer |