missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

POR Mouse anti-Human, Clone: OTI6C4, TrueMAB™, Origene

Produktkod. 17531901
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μL
Förpackningsstorlek:
30µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17531901 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17531901 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA500601S

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

POR Monoclonal antibody specifically detects POR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifikationer

Antigen POR
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI6C4
Koncentration 0.74 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen POR
Genaccessionsnr. P16435
Gene Alias 4933424M13Rik; CCR; CPR; CY DKFZp686G04235; CYPOR; cytochrome p450 oxidoreductase; cytochrome P450 reductase; DKFZp686G04235; FLJ26468; I79_007261; LOC101115252; NADPH Cytochrome; NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase; NADPH-cytochrome P-450 oxidoreductase; NADPH-cytochrome P450 reductase; NADPH--cytochrome P450 reductase; NADPH-cytochrome P-450 reductase; NADPH-dependent cytochrome P450 reductase; P450 (cytochrome) oxidoreductase; P450 Reductase; P450R; Por; unnamed protein product
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human POR produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5447
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.