Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdeglar 25 ml
Produktkod. p-4572312 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Intermediär
Produktkod. 17494012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratorie- och industriändamål
  • Materialtyp: Porslin
  • Färg: Vit
  • Kubikfot/väska: 0,237
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Porstorlek: 15 mikron
Material Porslin
För användning med (applikation) För laboratorie- och industriändamål
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Produkttyp Intermediär