Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsfat
Höjd (metrisk):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Längd (metrisk):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Grunt form porslinsfat
- Finns i en mängd olika storlekar
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Jämna |
| Mått (L x B x H) | 96 x 55 x 16 mm |
| Längd (metrisk) | 96 mm |
| Höjd (metrisk) | 16 mm |