Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsfat
Beskrivning
- Grunt form porslinsfat
- Finns i en mängd olika storlekar
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Avdunstningsbassäng |
| För användning med (applikation) | Laboratorier |
| Invändig finish | Jämna |
| Mått (L x B x H) | 70 x 46 x 13 mm |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |