Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsfat
Produktkod. 10509031
Change view
Höjd (metrisk):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Längd (metrisk):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
10509031 10 mm 45 mm Varje
10048160 13 mm 70 mm Varje
10260961 15 mm 50 mm Varje
10038150 16 mm 96 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10509031 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 33C/00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsbassänger har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Grunt form porslinsfat
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Form Rektangulär
Typ Avdunstningsbassäng
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Jämna
Mått (L x B x H) 45 x 25 x 10 mm
Längd (metrisk) 45 mm
Höjd (metrisk) 10 mm