Läs mer
Haldenwanger™ Porslinsfat
Produktkod. p-8008149
Höjd (metrisk):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Längd (metrisk):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10509031
Brand: Haldenwanger™ L 33C/00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Porslinsbassänger har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Grunt form porslinsfat
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Form Rektangulär
Typ Avdunstningsbassäng
För användning med (applikation) Laboratorier
Invändig finish Jämna
Mått (L x B x H) 45 x 25 x 10 mm
Längd (metrisk) 45 mm
Höjd (metrisk) 10 mm