Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Produktkod. 12358557
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,9 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12358557 1,9 ml Varje
1 options
Produktkod. 12358557 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 127C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 SEK
    3671.07 SEK / Paket med 1
    Save 638.93 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ett utmärkt och hållbart val för hantering av material i laboratoriet.
  • För användning i filtreringsapplikationer i laboratoriet
  • Levereras individuellt
  • Hög kemikalie- och temperaturbeständighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,9 ml
Diameter (metrisk) skaft 35mm
Material Porslin
Höjd (metrisk) 260 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) platta 190mm
Diameter (metrisk) skiva 190mm
Längd (metrisk) skaft 120mm
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Buchner tratt