Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Produktkod. 10623491
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 600 ml
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) platta:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) platta Förpackningsstorlek
10623491 10 ml 29 mm -
10303081 3 ml 19 mm Varje
10781922 25 ml 42 mm Varje
10027440 1250 ml 155 mm -
10695021 4300 ml 250 mm Varje
10642911 5800 ml 279 mm Varje
10579021 10 600 ml 330 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10623491 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 127C/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00 SEK
    469.31 SEK / Paket med 1
    Save 23.69 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Använd dessa trattar för en mängd olika filtreringsapplikationer. Haldenwanger™ Porslin Buchner-trattar är konstruerade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Finns med perforerad fast filterplatta
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Porslin
Höjd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) platta 29 mm
Diameter (metrisk) skiva 29 mm
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Buchner tratt