Läs mer
Haldenwanger™ Porslin Buchner tratt
Kapacitet (metrisk):
10 600 ml
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diameter (metrisk) platta:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Available with perforated fixed filter plate
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5800 ml |
| Material | Porcelain |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Diameter (metrisk) platta | 279 mm |
| Diameter (metrisk) skiva | 279 mm |
| Kvantitet | 1Each |
| Produkttyp | Buchner Funnel |